Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 10147812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10147812 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10147812 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.77 €
    141.90 € / 500 Gramm
    Sparen 21.87 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Identifizieren Sie Coliforme in Wasserproben und Milch mit diesem Differenzialmedium.
Identifizieren Sie coliforme Keime aus Wasserproben und Milch mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey-Neutralrot-Lösung (dehydriert). Die MacConkey-Neutralrot-Lösung ist das Standardmedium für die primäre Isolierung von coliformer Bakterien und zu diesem Zweck vom Public Health Laboratory Service Water Committee1 und der Weltgesundheitsorganisation empfohlen.2 Die MacConkey-Neutralrot-Lösung entspricht auch der Zusammensetzung, die vom britischen Department of Health3 für die Einstufung von Milch festgelegt wurde.
Verwenden Sie die MacConkey-Neutralrot-Lösung speziell für die Kultivierung von Krankheitserregern. Die MacConkey-Neutralrot-Lösung ist das Standardmedium für die primäre Isolierung von coliformen Bakterien, die in einer Vielzahl von Proben vorkommen können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 12,5 l Medium
Nur für Laboranwendungen
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.