Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Artikelnummer. 13108346
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
13108346 5 kg 5 Kilogramm
10188572 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 13108346
Marke: Thermo Scientific™ LP0039T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Powder
Produkttyp Malt Extract
Menge 5 kg