Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem-selektives Supplement
Artikelnummer. 10178492
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10178492 10 Stück/Packung 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 10178492
Marke: Thermo Scientific™ SR0184E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterococci (VRE) und hochqualifiziertem-Aminoglykosid-resistenten Enterococci (HLARE) aus klinischen Proben.
Oxoid Meropenem Selective Supplement (1 mg/Fläschchen) wird für die Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) und HighLevel Aminoglykosid-resistenten Enterokokken (HLARE) aus klinischen Proben verwendet.
  • Zu VRE Agar-Basis hinzufügen, Artikel-Nr. CM0984B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ORSAB Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium