Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem/Vaborbactam MEV30-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Artikelnummer. 17297410 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Konzentration:
20/10 μg
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 17297410
Marke: Thermo Scientific™ CT1949B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Testen Sie die Empfindlichkeit von Carbapenem-resistenten Enterobacteriaceae gegenüber Meropenem-vaborbactam mit einfach zu verwendenden AST-Scheiben, die CLSI-Bruchpunkten entsprechen
Zuverlässige und einfache Bestimmung der Antibiotika-Empfindlichkeit von carbapenemresistenten Enterobacteriaceae (CRE) mit manuellen Methoden für antimikrobielle Empfindlichkeitstests mit Scheibendiffusion; mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Meropenem/Vaborbactam MEV30 Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests. Meropenem/Vaborbactam MEV30-Scheiben bieten einen direkten Vergleich der Resistenz gegen Meropenem und gegen Meropenem mit Vaborbactam und helfen Ärzten, die klinischen Vorteile von Vaborbactam als Behandlungsoption für schwere gramnegative Infektionen wie komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTIs) zu verstehen.
Empfindlichkeitstests von carbapenemresistenten Enterobacteriaceae (CRE) mit Oxoid Meropenem/Vaborbactam MEV30-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, die Carbapenem, Meropenem und den neuartigen Beta-Lactamase-Inhibitor, Vaborbactam, enthalten.Das einfach zu verwendende Scheibenformat kann bei der Entscheidungsfindung helfen, Meropenem/Vaborbactam in Ihre Rezeptur hinzuzufügen.
  • Entspricht den vom CLSI empfohlenen Bruchpunkten
  • Anwenderfreundlich: Bruchsichere, federbelastete Kartuschen und leicht ablesbare Beschriftung.
  • Langzeitstabilität gewährleistet: Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % zu gewährleisten.
  • Präzise und reproduzierbar: Hergestellt unter strengen Qualitätsstandards, einschließlich BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 und FDA 21 CFR Teil 820, mit umfassenden Qualitätsprüfungen.
  • Qualitativ: Kategorisiert resistente, mittlere und empfindliche Organismen
  • Bewährter Lieferant: Über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Scheiben
Meropenem/Vaborbactam hat sich als sowohl klinisch als auch in vitro aktiv erwiesen gegen:
  • Escherichia coli
  • Klebsiella pneumoniae
  • Enterobacter-Cloacae-Spezies-Komplex
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch qualitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Thermo Fisher Scientific ist führend bei der Bereitstellung von AST-Lösungen, die bei der Bekämpfung der Antibiotikaresistenz helfen, und bietet leistungsstarke automatisierte und manuelle Testoptionen sowie eine der größten und aktuellsten Auswahlen von antimikrobiellen Substanzen für Empfindlichkeitstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Meropenem/Vaborbactam
Konzentration 20/10 μg
Beschreibung OxoidTM Meropenem/Vaborbactam Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code MEV
Produkttyp Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Mikroorganismen
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette
Spezies Carbapenemresistente Enterobacteriaceae (CRE)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.