Learn More
Thermo Scientific™ MLCB-Agar (dehydriert)
Oxoid MLCB Agaris isoliert selektiv Salmonella spp., jedoch nicht S.typhi oder S. Parathypi A.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0783B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26800kg
Artikelnummer. 10117662
  • 196.00 € / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Selektive Isolierung von anderen Salmonellen als Salmonella Typhi und Salmonella Paratyphi A aus Lebensmittelproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ MLCB-Agar (dehydriert). MLCB-Agar basiert auf der Formel von Inoue et al.1 Für die selektive Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien und Lebensmitteln. Die visuelle Erfassung sehr kleiner Mengen von Schwefelwasserstoff produzierenden Stämmen ist aufgrund des unverwechselbaren Koloniebildung einfach.
Salmonelleninfektion (Salmonellose) ist eine häufige bakterielle Erkrankung, die den Darmtrakt betrifft. Salmonellen-Bakterien kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden mit dem Kot ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert.
Verwenden Sie MLCB-Agar zur selektiven Isolierung anderer als Salmonella typhi und Salmonella paratyphi A aus Fäkalien und Lebensmittelproben. Das Medium kann direkt mit der Probe oder aus einer Anreicherungskultur inokuliert werden.
Salmonellen wachsen aufgrund der Schwefelwasserstoffproduktion als große violett-schwarze Kolonien. Mannitol wird vom Organismus verwertet, und der daraus resultierende pH-Abfall leitet den Prozess der Lysindecarboxylierung ein, der das weitere Absinken des pH-Wertes steuert und die Schwarzfärbung fördert.
MLCB-Agar ist nicht von der Laktosefermentation abhängig und wird daher bei der Untersuchung von laktosefermentierenden Salmonellen ( Salmonella arizona) empfohlen.
Atypische Salmonellenstämme, die wenig oder keinen Schwefelwasserstoff produzieren, wachsen als malvengraue Kolonien und können in der Mitte ein schwarzes 'Bullauge’' bilden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: NMKL-Standards.
Pulver
500 g
MLCB-Agar
Agar
Für 10.2 l Medium