Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid MRS Agar
Artikelnummer. 10108502
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Elfenbeinfarben, transparent
Strohfarben, transparent
Herstellungsort:
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Füllgewicht:
17 g ± 5 %
19,5 g ± 1,0 g
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Herstellungsort Füllgewicht Packungsgröße
10108502 Elfenbeinfarben, transparent Deutschland 17 g ± 5 % 10 Stück
12912608 Strohfarben, transparent Vereinigtes Königreich 19,5 g ± 1,0 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10108502 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5047A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cultivate, isolate and enumerate lactic acid bacteria with Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS Agar.
Cultivate, isolate and enumerate lactic acid bacteria with Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS Agar. The formulation was developed by de Man, Rogosa and Sharpe1 to replace a variable product (tomato juice) and, at the same time, to provide a medium which would support good growth of lactobacilli in general, even those strains which showed poor growth in existing media. It gives more profuse growth of all strains of lactobacilli, especially the difficult and slow-growing strains of Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermenti1,2.
MRS Medium ist dem Tomatensaftnährmedium nach Briggs überlegen,2 und dem Fleischextrakt-Tomatensaftnährmedium nach de Man. MRS-Agar fördert das Wachstum von Milchsäurebakterien, zu denen Arten der folgenden Gattungen zählen: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus und Leuconostoc. Alle diese Spezies können erhebliche Mengen an Milchsäure produzieren. Sie sind grampositiv, Katalase- und Oxidase–negativ und stellen hohe Nährstoffanforderungen. Das Wachstum wird durch mikroaerobe Bedingungen wesentlich verbessert.
Im Allgemeinen weisen Milchsäurebakterien ein verzögertes Wachstum und eine kleinere Koloniegröße als andere Mikroorganismen auf. Sie können in nicht-selektiven Medien überwachsen werden. Dies gilt insbesondere, wenn eine Inkubation für 2 bis 4 Tage erforderlich ist.
Die Auswahl kann durch eine Anpassung des pH-Wertes erfolgen. Daher tolerierert Lactobacillus niedrigere pH-Werte als Streptococcus (pH-Wert 5.0-6.5), wobei Pediococcus und Leuconostocs in diesem Bereich am besten wachsen. Inhibitoren der Hauptgruppen konkurrierender Mikroflora sind Thallosacetat, Natriumacetat, Sorbinsäure, Essigsäure, Natriumnitrit, Cycloheximid und Polymyxin. Diese Stoffe lassen sich in unterschiedlichen Konzentrationen und Kombinationen verwenden, doch muss zwangsläufig ein Kompromiss zwischen Selektivität und Produktivität des gewünschten Organismus erzielt werden.3.
MRS-Agar mit Sorbinsäure wurde beschrieben.3,4. Dies ist ein MRS-Medium mit einem pH-Wert, der auf 5.7 und 0.14 % w/v Sorbinsäure reduziert wird (=0.2 % w/v Kaliumsorbat).
Eine Auswertung von Medien für die selektive Zählung von Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium-Arten ergab, dass geringfügige Anpassungen der Grundformel von MRS-Agar zur Optimierung ihres
Wirkungsgrades zur Bestimmung des Gehalts an Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium spp. in Gegenwart anderer in Joghurt enthaltener Milchsäurebakterien vorgenommen werden können.
Die Lactobacillus ist mikroaerophil und erfordert im Allgemeinen Schichtplatten zur aeroben Kultivierung auf festen Medien.
Eingetauchte bzw. Oberflächenkolonien können kompakt oder gefiedert sein und sind klein, undurchsichtig und weiß3,4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Oxoid M.R.S.Agar
Format 90 mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Füllvolumen 17 mL
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.