Learn More
Thermo Scientific™ MRS-Bouillon (dehydriert)
Artikelnummer. 10249582
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10249582
Marke: Thermo Scientific™ CM0359B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolierung und Zählung von Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln mit diesem nicht-selektiven Medium.
Isolierung und Koloniezahlbestimmung von Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (dehydriert). Dieses nicht-selektive Nährmedium wurde entwickelt, um das starke Wachstum von Milchsäurebakterien zu unterstützen.
MRS-Agar dient der Zählung und Isolierung mesophiler Milchsäurebakterien aus Lebensmittelproben. MRS-Bouillon kann auch für Tests zur Identifizierung von Milchsäurebakterien verwendet werden, wie z. B. Temperaturabhängigkeit, Wachstum in 4 % NaCl, Wachstum in 0,4 % Teepol usw., wie von Sharpe, Fryer und Smith1 empfohlen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AFNOR, IDF, NMKL.
Beschreibung MRS-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 9,6 l Medium