Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ MRSV Selektiv-Supplement
Beschreibung
Oxoid MRSV Selektiv-Supplement zur Ekennung von Salmonellen-Spezies aus Lebensmittel- und Umweltproben.
- Zum Hinzufügen zu Medium (Basis), Artikelnr. CM0910B und zu Lysin Iron Agar, Modified (MLIA), Artikelnr. CM0886B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | MSRV Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |