Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Mykoplasma-Ergänzungsstoff G
Artikelnummer. 12751850
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12751850
Marke: Thermo Scientific™ SR0059C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Mykoplasma Supplement dient zur Isolierung von Mykoplasmen.
Oxoid Mycoplasma Supplement G dient zur Isolierung von Mykoplasmen.
  • Zum Hinzufügen zu Mycoplasma Pneumoniae Agar, Teilenr. CM0401B oder CM0403B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 80 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mycoplasma-Supplement G
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ergibt 80 ml Medium.
Spezies Mycoplasma