Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrocefin-Lösung
Artikelnummer. 10280333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Set mit 10 Fläschchen/Pk.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10280333 Set mit 10 Fläschchen/Pk. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10280333 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0112C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 €
    803.30 € / 10 Stück
    Sparen 96.70 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin wird für den Nachweis der Beta-Lactamase-Produktion verwendet.
Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin dient zum Nachweis der Beta-Lactamase-Produktion.
  • Rekonstitution in 500 μg/ml
  • Inhalt: 5 Röhrchen lyophilisiertes Nitrocefin (1 mg) und 5 Röhrchen Rehydrationsflüssigkeit (1.9 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nitrocefin
Format Fläschchen
Enthält 5 Röhrchen lyophilisiertes Nitrocefin (1 mg) und 5 Röhrchen Rehydrationsflüssigkeit (1.9 ml)
Verpackungsart 2 x 5 Fläschchen
Menge Set mit 10 Fläschchen/Pk.