Learn More
Thermo Scientific™ Nährbouillon Nr. 2 (dehydriert)
Beschreibung
Kultivieren Sie anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen mit diesem nährstoffreichen Medium.
Kultivieren Sie mit der nahrhaften Thermo Scientific™ Oxoid™ Nährbouillon Nr. 2 (dehydriert) anspruchsvolle Pathogene und andere Mikroorganismen. Dieses Medium ist vergleichbar mit einem Fleischaufguss und nährstoffreicher als Nährbouillon (CM0001). Es gewährleistet ein gutes Wachstum aus kleinen Inokula und wird für Sterilitätstests für aerobe Organismen empfohlen. Es entspricht den Empfehlungen der Britischen Pharmakopöe1 für die Zusammensetzung eines Sterilitätstestmediums für Aerobier.
Dieses nicht-selektive Medium enthält Rindfleischextrakte in Kombination mit Pepton, Lab Lemco und Natriumchlorid und liefert die notwendigen Stickstoffverbindungen, Kohlenstoff, Vitamine und einige Spurenelemente, die notwendig für das Wachstum von Bakterien sind.
Das Medium eignet sich ideal für die Subkultur, insbesondere als sekundäres Wachstumsmedium für Staphylokokken, die für die Koagulaseproduktion getestet werden sollen. Die mit doppelter Stärke hergestellte Nährbouillon Nr. 2 entspricht dem von der British Standards Institution2 empfohlenen Medium für die Bestimmung des Rideal-Walker-Koeffizienten von Desinfektionsmitteln.
Nährbouillon Nr. 2 ist das Basalmedium für die Preston-Bouillon zur Anreicherung von Campylobacter.3,4
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrienormen NMKL. |
| Beschreibung | Nährbouillon Nr. 2 |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 20,0 l Medium |
Nur für Laboranwendungen