Learn More
Thermo Scientific™ Biochemisches Identifizierungsystem (O.B.I.S.) PYR
Artikelnummer. 11483969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 Tests/Kit
Packungsgröße:
60 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483969 60 Tests/Kit 60 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483969 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ID0580M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    246.43 € / 60 Tests
    Sparen 35.57 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller Nachweis der PYRase-Aktivität in Streptokokken und Citrobacter spp. mit diesem biochemischen Identifizierungsystem.
Schnelle Bestimmung der PYRase-Aktivität in Streptokokken und Citrobacter spp. mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Biochemischen Identifizierungssystem (O.B.I.S.) PYR. Dieser schnelle kolorimetrische Test liefert einfache und schnelle Ergebnisse zur Bestimmung der PYRase Aktivität in Streptokokken und Citrobacter spp und bietet eine schnelle diagnostische Alternative zu zeitaufwändigen Kulturmethoden. Darüber hinaus kann dieselbe enzymatische Aktivität zur Differenzierung von Salmonella spp. von Citrobacter spp. und anderen Enterobacteriaceae1,2verwendet werden.
Mit O.B.I.S.- PYR als schnelle diagnostische Alternative zu zeitaufwändigen Kulturmethoden.
  • Einfach—problemlose Durchführung
  • Schnell—Ergebnisse 6 Minuten nach dem Testen verdächtiger Kolonien
  • Nicht-karzinogene Substrate
Der O.B.I.S. -PYR-Test verwendet Testkarten, die mit L-Pyroglutaminsäure 7-Amino-4-Methyl-Cumarin (7AMC) und Dimethylaminocinnamaldehyd imprägniert sind, um die Aktivität der PYRase zu erkennen. Die enzymatische Hydrolyse dieses Substrats durch Enterokokken, Streptokokken der Gruppe A und Citrobacter spp. erzeugt nach Zugabe der Entwicklungslösung3 eine violette Farbe.
Wir haben ein neues System für die PYRase-Prüfung4 mit einem nicht-karzinogenen Substrat entwickelt, um auf gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit der Verwendung von β-Naphthylamid (einem potenten Karzinogen)5zu reagieren. Der PYRase-Bereich an O.B.I.S.- Der PYR-Test ist mit L-Pyroglutaminsäure 7-Amino-4-Methylcoumarin (7AMC)4 imprägniert. Dimethylaminocinnamaldehyd dient als Farbausbildungsreagenz. Die enzymatische Hydrolyse des Substrats erzeugt eine violette Farbe bei Zugabe von O.B.I.S. PYR-Entwicklungslösung4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung O.B.I.S. PYR
Nachweisbare Analyten PYRase-Aktivität
Enthält Testkarten, Entwicklungslösung, Pufferlösung
Menge 60 Tests/Kit