Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotika-Testblättchen für Oxacillin
Click to view available options
Konzentration:
1 µg
5 μg
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxacillin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Die Anwenderfreundlichkeit ist durch bruchsichere federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren am Ende der Kartusche sichergestellt.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Oxacillin |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den DIN- und SFM-Richtlinien |
| Konzentration | 5 μg |
| Beschreibung | Oxoid Oxacillin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Antibiotika-Code | OX |
| Produkttyp | Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
| Anzahl pro Packung | 5 Kassetten/Packung |
| Verpackungsart | 50 Scheiben/Kassette |
| Menge | 50 Scheiben/Kassette |