Learn More
Thermo Scientific™ PALCAM Agar Base (Dehydrated)
Beschreibung
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with this selective medium.
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Agar Base (Dehydrated). The PALCAM Agar Base is highly selective and contains double indicator system that allows easy differentiation of Listeria monocytogenes, based upon aesculin fermentation, lack of mannitol fermentation and resultant pH change.
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria spp. und nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Das PALCAM-Medium basiert auf der von Van Netten et al. beschriebenen Formulierung1 und wird für die Isolierung von Listeria monocytogenes aus Lebensmitteln empfohlen.
- Gezielt: Der Zusatz von Lithiumchlorid, Ceftazidim, Polymyxin B und Acriflaviniumhydrochlorid macht den Nährboden hochgradig selektiv für Listeria monocytogenes.
- Einfach zu lesen: Monocytogene bilden braun/schwarze Kolonien mit schwarzem Hof, während die Mannitol verwertende Begleitflora wie z. B. Staphylokokken und Enterokokken gelbe Kolonien bildet.
Der PALCAM-Nährboden ermöglicht durch Nutzung des doppelten Indikatorsystems eine einfache Differenzialdiagnose von L. monocytogenes.
- Äsculin und zweiwertiges Eisen
- Mannitol und Phenolrot
Listeria monocytogenes hydrolysiert das Äsculin, was in der Bildung des schwarzen Hofes um die Kolonien resultiert. L. monocytogenes fermentiert Mannitol nicht und lässt sich so problemlos von Kontaminanten wie z. B. Enterokokken und Staphylokokken unterscheiden, da letztere Mannitol fermentieren, was wiederum zu einem Umschlag des pH-Indikators Phenolrot von rot nach gelb führt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: AFNOR, IDF, NMKL. |
| Beschreibung | PALCAM-Agar (Basis) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 7,2 l Medium |
Sicherheit und Handhabung
- PALCAM AGAR BASE
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium chloride