Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin/Novobiocin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests 40 μg
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin/Novobiocin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Penicillin/Novobiocin |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den CLSI-Richtlinien |
| Konzentration | 40 μ g |
| Beschreibung | Oxoid Penicillin/Novobiocin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests |
| Antibiotika-Code | PNV |
| Produkttyp | Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests |
| Testtyp | Antimikrobielle Empfindlichkeit |
| Anzahl pro Packung | 5 Kassetten/Packung |
| Verpackungsart | 50 Testblättchen/Kassette |
| Menge | 50 Scheiben/Kassette |