Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologisches Pepton, 500 g
Artikelnummer. 12651555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12651555 25 kg -
10404013 500 g 500 Gramm
10321923 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12651555 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0037K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 €
    3751.90 € / 25 Kilogramm
    Sparen 188.10 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Oxoid Pepton, bakteriologisch ist für den Einsatz bei Bedarf an qualitativ hochwertigem bakteriologischem Pepton bestimmt.
Das Oxoid Pepton, bakteriologisch ist für den Einsatz bei Bedarf an qualitativ hochwertigem bakteriologischem Pepton bestimmt.
Ein nährstoffreiches Allzweck-Pepton, das speziell für die Verwendung mit anderen raffinierten Kulturmedienbestandteilen vorbereitet wurde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 25 kg
Protein Source Beef
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.