Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ bakteriologisch neutralisiertes Pepton, 500 g
Artikelnummer. 10188862
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10188862
Marke: Thermo Scientific™ LP0034B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid Pepton Bacteriological Neutralized ist die neutralisierte Form von Pepton Bacteriological.
Oxoid Pepton Bacteriological Neutralized ist die neutralisierte Form von Pepton Bacteriological.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pepton, bakteriologisch neutralisiert
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Menge 500 g