Learn More
Thermo Scientific™ Peptonwasser (dehydriert)
Artikelnummer. 10576913
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Peptonwasser
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
10576913 Peptonwasser 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10576913 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0009B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.22 €
    132.90 € / 500 Gramm
    Sparen 24.32 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem Basalmedium können Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen züchten.
Züchten Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonwasser (dehydriert) eine Vielzahl von Mikroorganismen. Dieses Basalmedium wird zur Anzucht oder als Basisnährboden zur Untersuchung der Kohlenhydrat-Verwertung verwendet. Eine reine Anzucht in Peptonwasser liefert ein praktisches Inokulum für eine Reihe von Fermentationsröhrchen oder andere diagnostische Nährböden.
Peptonwasser wird für die Untersuchung der Fähigkeit eines Organismus empfohlen, ein spezifisches Kohlenhydrat zu verwerten, was die Differenzierung von Gattungen und Arten erleichtert. Peptonwasser, auf einen pH-Wert von 8,4 eingestellt, eignet sich für die Kultivierung und Anreicherung von Vibrio cholerae aus infektiösem Material.
Peptonwasser kann durch Zugabe von Andrade-Indikator für die Verwendung in Kohlenhydratfermentationstests modifiziert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Peptonwasser
Form Pulver
Produkttyp Bouillon
Menge 500 g
Ertrag Für 33,3 l Medium
Nur für Laboranwendungen