Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonisierte Milch
Artikelnummer. 10706593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10706593 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10706593 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0032J
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Die Oxoid peptonisierte Milch ist ein pankreatischer Verdau aus hochwertigem Magermilchpulver mit hohen Mengen an Kohlenhydraten und Calcium.
Die Oxoid peptonisierte Milch ist ein pankreatischer Verdau aus hochwertigem Magermilchpulver mit hohen Mengen an Kohlenhydraten und Calcium.
  • Besonders nützlich bei Medien für die bakteriologische Untersuchung von Milchprodukten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Peptonisierte Milch
Form Pulver
Produkttyp Laborpräparate
Menge 250 g