Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens-OPSP-Agar-Basis, 500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Oxoid Perfringens OPSP Agar-Basis wird für die Zählung von Clostridium Perfringens in Lebensmitteln verwendet.
Ebenfalls erhältlich: Perfringens OPSP Supplement A, Artikelnr. SR0076E und Perfringens OPSP Supplement B, Artikelnr. SR0077E.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Perfringens-Agar (Basis) (OPSP) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 11.0 l-Medium |
Nur für Laboranwendungen