Learn More
Thermo Scientific™ PET-RPLA Toxin-Nachweis-Kit
Beschreibung
Nachweis von Enterotoxin Typ A aus Clostridium perfringens mit diesem reversen passiven Latex-Agglutinations-Kit.
Nachweis von Enterotoxin Typ A aus Clostridium perfringens mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Clostridium perfringens Enterotoxin Typ A Passiven Latex-Agglutinations-Kit (PET-RPLA). Die Methode der umgekehrten passiven Latex-Agglutination (reversed passive latex agglutination, RPLA) ermöglicht den Nachweis löslicher Antigene wie z. B. bakterieller Giftstoffe in einem Agglutinationstest.
Lebensmittelvergiftungen können durch den Verzehr von Lebensmitteln entstehen, die mit Clostridium perfringens kontaminiert sind. Die aufgenommenen Zellen vermehren sich im Darm der Patienten, wo sie Sporen produzieren.’ Bei dieser Sporenbildung entsteht Enterotoxin. Es ist daher wichtig, das Enterotoxin in Stuhlproben des Patienten oder in der Kulturflüssigkeit der bakteriellen Isolate nachzuweisen.
Mit dem Test für Clostridium perfringens Enterotoxin A RPLA lässt sich Clostridium perfringens einfach und zuverlässig in Stuhlproben oder Kulturfiltraten nachweisen.
- Einfach – problemlose Durchführung
- Visuell – leicht auslesbare Ergebnisse
Der direkte Nachweis von C.perfringens Enterotoxinen in Fäkalien ist aufgrund der viel größeren Menge an in vivo erzeugtem Toxin die zuverlässigste Methode. Die Kulturmethode ist aufgrund von Problemen bei der Kultivierung von C. perfringens zur Herstellung ausreichender Toxine in künstlichen Medien weniger zuverlässig.
Die reverse passive Latex-Agglutination (RPLA) wurde als zuverlässige Methode zum Nachweis von C.perfringens Enterotoxin beschrieben.1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | PET-RPLA Toxin-Nachweis-Kit |
| Menge | 20 Tests/Kit |