missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Proteose Peptone

Artikelnummer. 15892387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15892387 25 kg 2.50 Kilogramm
10461743 500 g 500 Gramm
13295719 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15892387 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0085K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6385.00 €
    2323.53 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 4061.47 €
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.

Thermo Scientific™ Oxoid Proteose Peptone is a specialty peptone containing proteoses as defined in the USP.

Particularly suitable for use in toxin production and fermentation applications or in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements.

  • Particularly suitable for use in toxin production and in culture media for bacteria with wide-ranging nutritional requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Zertifizierung/Konformität Industrial Reference: USP.
Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Produkttyp Peptone
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 25 kg
Protein Source Pork / Beef / Soy

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.