Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Maltose-Agar (dehydratisiert)
Identifizieren Sie Dermatophyten und andere Pilze und Hefen mit diesem sauren Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0541B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Identifizieren Sie mit dem sauren Thermo Scientific™ Oxoid™ Saboraud-Maltose-Agar (dehydratisiert) Dermatophyten sowie andere Pilze und Hefen. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Pilzen und hemmt gleichzeitig das Wachstum von Bakterien in gemischten Proben. Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden.
Dieses Medium unterscheidet sich von Sabouraud-Dextrose-Agar (CM0041) nur durch das einbezogene Kohlenhydrat. Sabouraud-Maltose-Agar kann mit oder ohne Antibiotika verwendet werden, wenn ein Maltose-Medium bevorzugt wird.
Kultivieren und unterscheiden Sie Pilze mit dem Sabouraud-Maltose-Agar, eine Modifikation des Sabouraud-Agars (Carlier1). Das Medium wird häufig mit Antibiotika zur Isolierung von pathogenen Pilzen aus Material mit einer großen Anzahl anderer Pilze oder Bakterien verwendet.
- Geeignet für die Identifikation pathogener Pilze in Materialien mit hoher Anzahl anderer Pilze oder Bakterien
- Geeignet für Reaktionen, bei denen Maltose die bevorzugte Kohlenhydratquelle ist.
- Liefert zuverlässige Ergebnisse mit Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum und Candida albicans.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Sabouraud-Maltose-Agar | |
Agar | |
Für 7.7 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen