Learn More
Thermo Scientific™ Schafblut-Agar-Basis (dehydriert)
Beschreibung
Kultivieren und isolieren Sie mit der Thermo Fisher™ Oxoid™ Schafblut-Agar (Basis) (dehydriert) bei Verwendung mit Schafblut anspruchsvolle Mikroorganismen aus klinischen Proben durch verbesserte hämolytische Reaktionen mit Schafblut. Schafblut-Agar (Basis) soll die Nachfrage nach einer besonders nährstoffreichem Blut-Agar (Basis) befriedigen, die beim Einsatz mit Schafblut maximale Recovery von Organismen ohne Beeinträchtigung ihrer hämolytischen Reaktionen ermöglicht.
Schafblut-Agar (Basis) basiert auf der Formulierung von Blut-Agar (Basis) Nr..2 CM0271. Blutagar (Basis) Nr..2 bewirkte bei Ergänzung mit Schafblut nachweislich eine gemischte hämolytische Reaktion (Alpha- und Beta-Hämolyse) für einige Streptokokken der Gruppe A (Streptococcus pyogenes). Solche gemischten hämolytischen Reaktionen waren auf Spuren fermentierbarer Kohlenhydrate im Hefeextrakt und physiologische Unterschiede im Schafblut im Vergleich zu Pferdeblut zurückzuführen.1
Nachdem die Ursachen der gemischten hämolytischen Reaktionen identifiziert wurden, ist Schafblut-Agar (Basis) jetzt so formuliert, dass sie mit Schafblut kompatibel ist. Vergleiche mit anderen Blut-Agar-Basen, die mit Schafblut ergänzt wurden, zeigten, dass Schafblut-Agar (Basis) das Wachstum vieler Bakterien - insbesondere anspruchsvoller Streptokokken - erheblich verbessert und bei Streptococcus pyogenes die erwartete hämolytische Beta-Reaktion erzielt wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schafsblut-Agar (Basis) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 12,5 l Medium |