Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skim Milk Powder
Artikelnummer. 16694685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16694685 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16694685 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LP0033B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxoid Skim Milk Powder is a thermophile-free, spray dried powder for inclusion in bacteriological culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: NMKL.
Beschreibung Magermilchpulver
Form Pulver
Produkttyp Milch
Menge 500 g