Learn More
Thermo Scientific™ Sorbitol-MacConkey-Agar (SMAC) mit BCIG (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10239372
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10239372
Marke: Thermo Scientific™ CM0981B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nachweis von Escherichia coli O157 mit diesem selektiven differentiellen Medium.
Nachweis von Escherichia coli O157 mit selektivem und differentialem Thermo Scientific™ Oxoid™ Sorbitol-MacConkey-Agar (SMAC) mit dem Chromogen 5-Brom-4-chloro-3-indolyl-b -D-glucuronid (BCIG) (dehydratisiert).
SMAC mit BCIG kombiniert zwei unterschiedliche Screening-Mechanismen für den Nachweis von Escherichia coli O157: die Nicht-Fermentierung von Sorbitol und das Fehlen einer b-Glucuronidase-Aktivität. In einer Studie mit künstlich kontaminierten Fleischproben reduzierte SMAC mit BCIG die Zahl der falsch vermuteten Escherichia coli O157-Kolonien um 36 %.1
Enterohämorrhagische Stämme von Escherichia coli und insbesondere der Serotyp O157:H7 haben bei Lebensmittelbiologen und klinischen Mikrobiologen zunehmend Besorgnis ausgelöst, da ihre Rolle als Erreger bei zwei großen lebensmittelbedingten Ausbrüchen der hämorrhagischen Colitis im Jahr 1982 nachgewiesen wurde. Auch wenn von einer Vielzahl von Serotypen bekannt ist, dass sie Verotoxine produzieren, ergab eine dreijährige Studie in England und Wales, dass 99 % der Isolate von Patienten mit Durchfall, blutiger Diarrhoe oder hämolytischem Uremiksyndrom (HUS) zur Serogruppe O1571 gehörten.
  • Selektiv: Selektiv für Escherichia coli O157
  • Differenzial: Escherichia coli O157:H7 erscheinen als strohfarbene Kolonien, während andere Coli als blau/grün gefärbte Kolonien erscheinen
Der Darmtrakt von Wiederkäuern ist das Hauptreservoir von Escherichia coli O157 und anderen enterohämorrhagischen Escherichia coli (EHEC)-Stämmen. Daher ist mit einer Kontamination bei Fleisch von Rindern, Schafen, Ziegen und Hirschen zu rechnen. Zu den Nahrungsmittel, die an einer menschlichen Erkrankung im Zusammenhang mit Escherichia coli O157 beteiligt sein können, gehören Fleisch, Milchprodukte, Gemüse, Salat, Apfelsaft und Wasser2.
Das Sorbitol-MacConkey-Agar (SMAC) mit BCIG-Formulierung enthält 5-Brom-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronid (BCIG) als Substrat für b-Glucuronidase, ein Enzym, das in Escherichia coli O157-Stämmen normalerweise nicht vorhanden ist. Die nicht-Sorbitol-fermentierenden und b-Glucuronidase-negativen Escherichia coli O157 erscheinen als strohfarbene Kolonien. Organismen mit b-Glucuronidase-Aktivität spalten das Substrat und geben Indoxyl (oder halogeniertes Indoxyl) frei, das rasch zum unlöslichen Indigo oder seinem Analogon oxidiert wird, was zu einer deutlichen blaugrünen Färbung der Kolonien führt3.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sorbitol MacConkey Agar mit BCIG
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 9.7 l Medium
Nur für Laboranwendungen