Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetraionat-Bouillon
Artikelnummer. 11499748
Click to view available options
Beschreibung:
Tetrathionat-Bouillon
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11499748
Marke: Thermo Scientific™ CM0671B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Oxoid Tetrathionat-Bouillon wird zur selektiven Anreicherung von Salmonella spp. verwendet
Mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Tetrathionat-Bouillon (dehydriert) können Sie Proben, die einer Untersuchung auf Salmonellen unterzogen werden, selektiv anreichern und dabei die Beschreibung im US-Arzneibuch1 einhalten. Tetrathionat-Bouillon wird in der 15. Ausgabe von Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasseranforderungen2 und dem Kompendium von Methoden für die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln3 zur Anreicherung von Proben, die einer Salmonellen-Prüfung unterzogen werden, spezifiziert.
Salmonelleninfektion (Salmonellose) ist eine häufige bakterielle Erkrankung, die den Darmtrakt betrifft. Salmonellen-Bakterien kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden mit dem Kot ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert.
Tetrathionat-Bouillon entspricht der Beschreibung im US-Arzneibuch für die Anreicherung von Proben, die Untersuchungen auf Salmonellen unterzogen werden.
  • Selektiv: Die Kombination von Thiosulfat und Tetrathionat verleiht dem Medium seine Selektivität und unterdrückt kommensale coliforme Organismen4. Organismen, die das Enzym Tetrathionat-Reduktase besitzen, wachsen im Medium. Salmonellen und Proteus spp. besitzen das Enzym; Escherichia coli und Shigellae hingegen nicht. Gallensalze sind vorhanden, um das Wachstum der Organismen zu hemmen, die nicht im Darm leben.
  • USP-konform: Entspricht der Beschreibung im US-Arzneibuch.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AFNOR, FDA, USDA, USP.
Beschreibung Tetrathionat-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 10.9 l Medium
Nur für Laboranwendungen