Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tigecyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Artikelnummer. 11479848
Click to view available options
Konzentration:
15 μg
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 11479848
Marke: Thermo Scientific™ CT1841B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Tigecyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, um einen Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechtzuerhalten und so eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnissebenötigen , auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Tigecyclin
Zertifizierung/Konformität Entspricht den CLSI-, BSAC-, EUCAST- und SFM-Richtlinien
Konzentration 15 μg
Beschreibung Oxoid Tigecyclin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code TGC
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette