Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Todd-Hewitt-Bouillon
Artikelnummer. 10639364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10639364 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10639364 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0189B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die Oxoid Todd-Hewitt-Bouillon wird für die Kultivierung von Streptokokken vor der serologischen Gruppierung verwendet.
Bereiten Sie antigenisches Streptokokken-Hämolysin vor, und kultivieren Sie die Streptokokken vor serologischen Gruppierungen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Todd-Hewitt-Bouillon (dehydriert). Todd-Hewitt-Bouillon ist eine leicht rekonstituierte, dehydrierte Modifikation des ursprünglich von Todd und Hewitt1 beschriebenen Mediums zur Herstellung von antigenischem Streptokokken-Hämolysin.
Streptokokken sind fakultativ anaerobe, katalasenegative und grampositive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, darunter Pharyngitis, Scharlach, Otitis Media, Impetigo, Meningitis, Neugeborenensepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Faszitis. Eines der nützlichsten phänotypischen Merkmale von Streptokokken ist die hämolytische Reaktion. Sie wird in der Regel in Alpha, Beta oder Gamma unterschieden, je nachdem, wie die Bereiche um die auf Blutagar gezüchteten Kolonien aussehen.
Todd-Hewitt-Bouillon wird für die Kultivierung von hämolytischen Streptokokken der Gruppe A für serologische Studien empfohlen.
  • Gut gepuffert: Das Medium ist durch Natriumphosphat und Natriumcarbonat gut gepuffert, um die Säure zu neutralisieren, die während der Glukosefermentation entsteht.
  • Todd-Hewitt-Bouillon kann als Alternative zu Serum-Bouillon oder Pferdefleischverdauungsbouillon eingesetzt werden, für die Kultivierung von Streptokokken vor der serologischen Gruppierung2.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Todd-Hewitt-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 13,7 l Medium
Nur für Laboranwendungen