Learn More
Thermo Scientific™ Trichomonas-Medium (dehydratiert)
Artikelnummer. 10710544
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10710544 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10710544
Marke: Thermo Scientific™ CM0161B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem Medium können Sie Trichomonas vaginalis aus Harnstoff- und Vaginaltupfer und Urinproben kultivieren.
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Trichomonas-Medium können Sie Trichomonas vaginalis aus Urethral- und Vaginalabstrichen und Urinproben kultivieren.
Ein Medium, das auf dem von Feinberg und Whittington1 für den Nachweis von Trichomonas vaginalis und Candida spp. basiert Die Autoren stellten nach einer Reihe von Untersuchungen an 1.704 genito-urinalen Proben fest, dass Trichomonas vaginalis bei 23,5 % der Proben nicht nachgewiesen worden wäre, wenn sie nicht kultiviert worden wären. Außerdem wären von 747 vaginalen Proben 63 %, die positiv waren, ohne Verwendung des Mediums als negativ eingestuft worden.
Trichomonas vaginalis ist ein anerobischer, flagellierter Parasit und der Erreger der Trichomoniasis. Trichomoniasis ist eine sexuell übertragene Infektion des urogenitalen Traktes und bei Frauen eine häufige Ursache für Vaginitis, während Männer mit dieser Infektion Symptome der Urethritis zeigen können.
Die Kultivierung von T. vaginalis ist die empfindlichste Methode für die Diagnose dieses sexuell übertragenen Organismus. Verwenden Sie das Trichomonas-Medium für die Kultivierung von T. vaginalis aus klinischen Proben.
Stenton2 stellte fest, dass der Erfolg einer früheren Version des Trichomonas-Mediums weitgehend von der Wahl und dem Prozentsatz der einbezogenen Leber abhängt, und er entschied sich für Oxoid Leberinfusion. Das Trichomonas-Medium wurde durch die Verwendung von 0,1 % w/v Agar leicht modifiziert, was zu einer verringerten Sauerstoffspannung und folglich zu einem produktiveren Wachstum von Trichomonaden führt. Ein gutes Wachstum von Trichomonas und Candida kann in Mischkulturen erzielt werden, denn das Wachstum von Candida spp. beeinträchtigt Trichomonas selten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Trichomonas Medium
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 13.3 l Medium
Nur für Laboranwendungen