Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Nährboden (USP) (dehydriert)
Beschreibung
Züchten Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycolat-Medium (USP) (dehydriert) aerobe und anaerobe Organismen zur Durchführung von Sterilitätstests. Das Medium wird entsprechend der Rezeptur der US Pharmakopöe1 für die Durchführung von Sterilitätstests zubereitet und entspricht auch Rezepturen, der Britischen und Europäischen Pharmakopöe. 2,3.
Der Thioglycolat-Nährboden eignet sich für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen. Natriumthioglycolat fungiert als Reduktionsmittel und neutralisiert die toxische Wirkung von Quecksilberverbindungen, die als Konservierungsmittel in injizierbaren Lösungen usw. verwendet werden.
- Das gut gepufferte Medium gewährleistet, dass saure oder alkalische Inokula nur zu vernachlässigbaren Veränderungen bei der Reaktion des Mediums führen
- Geeignet für die Züchtung von aeroben und anaeroben Organismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Thioglycolat-Medium, USP |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 5 kg |
| Ertrag | Für 169.0 l Medium |
Nur für Laboranwendungen