Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Nährboden (USP) (dehydriert)
Artikelnummer. 10321003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10321003 500 g 500 Gramm
10259522 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321003 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0173B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 €
    123.90 € / 500 Gramm
    Sparen 110.10 €
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Züchten Sie mit diesem gemäß USP-Normen formulierten Nährboden aerobe und anaerobe Organismen für die Durchführung von Sterilitätstests.
Züchten Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycolat-Medium (USP) (dehydriert) aerobe und anaerobe Organismen zur Durchführung von Sterilitätstests. Das Medium wird entsprechend der Rezeptur der US Pharmakopöe1 für die Durchführung von Sterilitätstests zubereitet und entspricht auch Rezepturen, der Britischen und Europäischen Pharmakopöe. 2,3.
Der Thioglycolat-Nährboden eignet sich für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen. Natriumthioglycolat fungiert als Reduktionsmittel und neutralisiert die toxische Wirkung von Quecksilberverbindungen, die als Konservierungsmittel in injizierbaren Lösungen usw. verwendet werden.
  • Das gut gepufferte Medium gewährleistet, dass saure oder alkalische Inokula nur zu vernachlässigbaren Veränderungen bei der Reaktion des Mediums führen
  • Geeignet für die Züchtung von aeroben und anaeroben Organismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thioglycolat-Medium, USP
Form Pulver
Medientyp Thioglycollate Medium
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 16.9 l Medium
Nur für Laboranwendungen