Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Nährboden (USP) (dehydriert)
Artikelnummer. p-4524942
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10321003 500 g 500 Gramm
10259522 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10321003
Marke: Thermo Scientific™ CM0173B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Züchten Sie mit diesem gemäß USP-Normen formulierten Nährboden aerobe und anaerobe Organismen für die Durchführung von Sterilitätstests.
Züchten Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Thioglycolat-Medium (USP) (dehydriert) aerobe und anaerobe Organismen zur Durchführung von Sterilitätstests. Das Medium wird entsprechend der Rezeptur der US Pharmakopöe1 für die Durchführung von Sterilitätstests zubereitet und entspricht auch Rezepturen, der Britischen und Europäischen Pharmakopöe. 2,3.
Der Thioglycolat-Nährboden eignet sich für die Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen. Natriumthioglycolat fungiert als Reduktionsmittel und neutralisiert die toxische Wirkung von Quecksilberverbindungen, die als Konservierungsmittel in injizierbaren Lösungen usw. verwendet werden.
  • Das gut gepufferte Medium gewährleistet, dass saure oder alkalische Inokula nur zu vernachlässigbaren Veränderungen bei der Reaktion des Mediums führen
  • Geeignet für die Züchtung von aeroben und anaeroben Organismen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Thioglycolat-Medium, USP
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 16.9 l Medium
Nur für Laboranwendungen