missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Vegetable Peptone Broth

Artikelnummer. p-200112594
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10066842

Marke: Thermo Scientific™ VG0101B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a meat-free general-purpose peptone.

Thermo Scientific™ Oxoid Vegetable Peptone Broth is a highly nutritious, general-purpose peptone.

An exceptional meat-free alternative to Typtone Soya Broth, it delivers equivalent performance in culture media or as a fermentation base.

  • Fleischfreie Alternative zu Typton Soya Bouillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Produkttyp Peptone
Zur Verwendung mit (Anwendung) Culture media or fermentation processes
Menge 500 g
Protein Source Pea / Yeast

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt