missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar

Artikelnummer. p-200112235
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10790534

Marke: Thermo Scientific™ CM0107B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Detect and enumerate coliform organisms in water, food and dairy products with this selective medium.

Detect and enumerate coliform organisms in water, food and dairy products with Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar (Dehydrated). This lactose containing selective medium has been used for the determination of the coli-aerogenes content of water, milk and other dairy products, dairy equipment, and food products1,2. Due to the addition of selective inhibitory components, neutral red, crystal violet, and bile salts, the medium provides selectivity against non-target Gram-positive bacteria.

Verwenden Sie Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar für die Untersuchung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben auf das Vorliegen von Indikatorgruppen wie etwa Coliforme. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.

  • Leicht ablesbar: Organismen, die Lactose schnell fermentieren (Coliforme), bilden rot-violette Kolonien mit rot-violetten Höfen, während Keime, die Lactose langsam fermentieren, blasse Kolonien mit grünstichigen Höfen bilden.
  • Selektiv: Kristallviolett und Gallensalze unterdrücken das Wachstum von grampositiven Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.

Druce et al.3 haben festgestellt, dass Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar ein ebenso guter Indikatornährboden für Bakterien der Coli-Aerogenes-Gruppe in Milch wie die MacConkey-Bouillon ist und er sich für die Koloniezahlbestimmung der Coli-Aerogenes-Gruppe aus Milch eignet.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Kristallviolett-Galle-Lactose-Agar (VRB-Agar)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 13,0 l Medium

For Laboratory Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt