Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Artikelnummer. 15333118
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15333118 10 Platten 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15333118 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5075A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enhance the detection of enteric bacteria with this agar, providing selective isolation for food and water testing.
Enhance the detection of enteric bacteria with Violet Red Bile Agar (VRB Agar), providing selective isolation for food and water testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violet
Inhalt und Lagerung 2°C to 12°C
Format 90 mm Plate
Herstellungsort Germany
Produkttyp Agar Plate
Füllgewicht 17 g
Menge 10 Platten