Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox-Supplement, für 500 ml Medium
Artikelnummer. 12731870
Ansicht ändern
Click to view available options
Ertrag:
Jedes Fläschchen ergibt 2 l Medium
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ertrag Packungsgröße
12731870 Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium 10 Stück
13265709 Jedes Fläschchen ergibt 2 l Medium 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12731870 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0090A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.30 €
    74.30 € / 10 Stück
    Sparen 14.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxoid Vitox Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria-Spezies verwendet.
Das Oxoid Vitox-Supplement wird zur Vorbereitung von Thayer Martin Medium und New York City Medium zur Isolierung von Neisseria spp. verwendet
  • Inhalt: Vitox-Ergänzung (5 Fläschchen) plus Rekonstitutionsflüssigkeit (5 Fläschchen)
  • Zu GC-Agarbasis hinzufügen, Artikel-Nr. CM0367B
Bestellinformationen:
  • Jedes Fläschchen Vitox plus Rekonstitutionsflüssigkeit liefert 500 ml Medium
Im Lieferumfang enthalten:
  • Fünf Fläschchen mit Vials Vitox plus fünf Fläschchen Rekonstitutionsflüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vitox-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Verpackungsart 2 x 5/Packung
Menge 5 x Röhrchen, gefriergetrocknet, sowie 5 x Rehydrationsflüssigkeit
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium