Learn More
Thermo Scientific™ Vogel-Johnson-Agar (Dehydriert)
Artikelnummer. 10527863
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10527863 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10527863 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0641B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolieren und identifizieren Sie Staphylococcus aureus mit diesem selektiven Medium aus klinischen Proben und Lebensmitteln.
Isolieren und identifizieren Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Vogel-Johnson-Agar (dehydratisiert) Staphylococcus aureus aus klinischen Proben und Lebensmitteln. Das Medium basiert auf der Formel, die dem United States Pharmacopoeia1entspricht. Staphylococcus aureus reduziert Tellurit auf metallisches Tellur im Medium und erscheint als schwarze Kolonien.
Staphylococcus aureus ist ein grampositives, rundes Bakterium und kann Haut- und Weichteilinfektionen wie Abszesse, Furunkel und Cellulitis verursachen. Obwohl die meisten Staphylokokken-Infektionen nicht schwerwiegend sind, kann S. aureus schwere Infektionen wie Blutbahninfektionen, Pneumonie oder Knochen- und Gelenkinfektionen verursachen.
Vogel-Johnson-Agar ermöglicht die Früherkennung und den Nachweis von Staphylococcus aureus aus stark kontaminierten Lebensmitteln und klinischen Proben durch Auswahl und Identifizierung von Koagulase-positiven und Monitol-fermentierenden Stämmen.
  • Selektiv: Tellurit, Lithiumchlorid und die hohe Glycin-Konzentration hemmen die meisten kontaminierenden Organismen.
  • Einfache Ablesbarkeit: Staphylococcus aureus erscheinen aufgrund ihrer Fähigkeit, Tellurit zu metallischem Tellur zu reduzieren, als schwarze Kolonien.
  • Entspricht dem US-amerikanischen Arzneibuch1.
  • Ermöglicht die Früherkennung und den Nachweis von Staphylococcus aureus aus stark kontaminierten Lebensmitteln und klinischen Proben durch Auswahl und Identifizierung von Koagulase-positiven und Monitol-fermentierenden Stämmen.
Vogel und Johnson2 modifizierten die Tellurit-Glycin-Agar-Formel von Zebovitz et al3  durch Verdopplung der Mannitol-Konzentration auf 1 % (w/v) und Zugabe von Phenolrot als pH-Indikator. Die verstärkte Fermentierungsreaktion, die durch den Anstieg des Mannitol-Gehalts entsteht, wird durch die Entwicklung von gelben Zonen um die Kolonien deutlich.
Eine längere Inkubation kann zu einem Wachstum von schwarzen Koagulase-negativen Kolonien führen, und wenn diese Organismen auch Mannitol vergären, können sie fälschlicherweise als Staphylococcus aureus identifiziert werden. Unter diesen Umständen sollten weitere Identitätstests durchgeführt werden, bevor der Schluss gezogen wird, dass es sich bei dem Organismus um Staphylococcus aureus handelt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: FDA.
Beschreibung Vogel-Johnson-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 8.2 l Medium
Nur für Laboranwendungen