Learn More
Thermo Scientific™ VRE-Agar-Basis (dehydratisiert)
Beschreibung
Isolieren Sie mit diesem Medium Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) und High-Level-Aminoglykosid-Enterokokken (HLARE) aus klinischen Proben.
Isolieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ VRE-Agar-Basis (dehydriert) Vancomycin-resistaente Enterokokken (VRE) und High-Level-Aminoglycosid-resistente Enterokokken (HLARE) aus klinischen Proben. Die VRE-Agar-Basis kann mit einem der drei Antibiotika-Supplemente eingesetzt werden, um antibiotikaresistente Populationen selektiv aus pathogenen Enterokokken zu isolieren:
Meropenem-Supplement (SR0184) zur Unterdrückung kontaminierender Flora.
Gentamicin-Supplement (SR0185) für die selektive Isolierung von HLARE.
Vancomycin-Supplement (SR0186) für die selektive Isolierung von VRE.
Die Proliferation von Enterokokken, die gegen viele häufig eingesetzte Antibiotika resistent sind, steigt.1 Das jüngste Auftreten von VRE ist von großer Bedeutung, da Enterokokken Bakteriämie, Endokarditis und Harnwegsinfektionen verursachen können.
Die Verwendung der VRE-Agar-Basis entspricht den Empfehlungen des Center for Disease Control and Prevention (CDC), um VRE-Infektionen in ihren frühen Stadien zu erkennen.2
Vancomycin-resistente Enterokokken können direkt durch Inokulation der klinischen Probe auf einen supplementierten VRE-Agar isoliert werden. Die VRE-Agar-Basis enthält ein Indikatorsystem, mit dem das Wachstum von Äskulin-hydrolysierenden Organismen nachgewiesen werden kann. Enterokokken erzeugen schwarze Zonen um die Kolonien durch die Bildung von Phenolverbindungen aus schwarzem Eisen, die aus Aesculin-Hydrolyseprodukten und Eisen entstehen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | VRE Agar (Basis) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 11.7 l Medium |
Nur für Laboranwendungen