Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (dehydriert)
Artikelnummer. 10566723
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10566723 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10566723 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1012B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zählen Sie mit diesem Nährboden alle kultivierbaren Mikroorganismen in Wasser mittels Koloniezahlbestimmung unter Einhaltung von ISO 6222: 1999
Koloniezahlbestimmung aller kultivierbaren Mikroorganismen aus Wasser mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung (dehydriert). Dieser nahrhafte, nicht-selektive Nährboden entspricht der ISO 6222: 1999 (E) Wasserbeschaffenheit – Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen – Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium1.
Wässer aller Art enthalten grundsätzlich eine Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. Boden und Vegetation. Abschätzungen der Gesamtkoloniezahl bieten nützliche Informationen für die Beurteilung und Überwachung der Wasserqualität. Getrennte Koloniezahlbestimmungen werden normalerweise für Mikroorganismen ausgeführt, die bei 36 °C und 22 °C kultivierbar sind und Kolonien auf nährstoffreichen Nährböden bilden.
Koloniezahlbestimmungen sind für die Beurteilung der Integrität von Grundwasserquellen und für die Effizienz von Wasseraufbereitungverfahren wie Koagulation, Filtration und Desinfektion nützlich. Sie geben einen Anhaltspunkt für die Reinheit und Integrität des Wasserverteilungssystems. Eine Verwendung ist auch möglich, um die Eignung einer Wasserversorgung für die Vorbereitung von Lebensmitteln und Getränken zu prüfen, und um zu vermeiden, dass das Produkt mit Verderbniserregern kontaminiert wird.
Die größte Bedeutung von Koloniezahlbestimmungen liegt bei einer häufige und langfristigen Überwachung in der Erkennung unerwarteter Veränderungen der Koloniezahlen. Jeder plötzliche Anstieg der Koloniezahl kann eine frühzeitige Warnung vor starker Verunreinigung sein und muss sofort weiterführend untersucht werden.1
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: ISO.
Beschreibung Plate-Count-Agar zur Wasseruntersuchung
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 20,8 l Medium
Nur für Laboranwendungen