Learn More
Thermo Scientific™ Wilkins-Chalgren Anaerobe Bouillon (dehydriert)
Beschreibung
Isolierung, Kultivierung und/oder Empfindlichkeitstests zahlreicher anaerober Organismen aus klinischen Proben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Wilkins-Chalgren-Anaerobier-Blutagar (dehydriert). Wilkins-Chalgren-Bouillon (anaerob) unterstützt das üppige Wachstum anaerober Organismen. Es ist abgeleitet von Wilkins-Charlgren-Agar1 CM0619. Bei Untersuchungen zur antimikrobiellen Empfindlichkeit sowohl in Bouillon als in Agar ist dieser Nährboden von Vorteil.
Verwenden Sie anaerobe Blut-Bouillon für die Isolierung allgemeiner Anaerobier in klinischen Proben und für mikrobielle Empfindlichkeitstests von anaeroben Bakterien mit dem ROC-Verfahren (Receiver Operating Characteristic).
Die Formulierung von Wilkins-Chalgren-Bouillon (anaerob) enthält Hefeextrakt zur Versorgung mit Vitaminen und anderen Wachstumsfaktoren wie Purinen und Pyrimidinen, die für ein gutes Wachstum von Peptostreptococcus anaerobius und Bacteroides melaninogenicus erforderlich sind. Arginin wird hinzugefügt, um sicherzustellen, dass genügend Aminosäure für das Wachstum von Eubacterium lentum verfügbar ist. Als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie Veillonella wird Pyruvat hinzugefügt. Es wirkt ähnlich wie Katalase und zersetzt Spuren von Wasserstoffperoxid, das durch die Reaktion von molekularem Sauerstoff mit Nährbodenkomponenten erzeugt werden und den Stoffwechsel von Anaerobien stören kann. Haemin ist für das Wachstum von Bacteroides-Arten und Menadion für Bacteroides melaninogenicus von wesentlicher Bedeutung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wilkins-Chalgren-Bouillon (anaerob) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 15.2 l-Medium |