Learn More
Thermo Scientific™ WL-Nähragar (dehydriert)
Artikelnummer. 10219812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10219812 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10219812 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0309B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 €
    147.50 € / 500 Gramm
    Sparen 81.50 €
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierung und Koloniezahlbestimmung mikrobieller Flora in der Brauereiindustrie und anderen Fermentationsprozessen mit diesem Nährboden.
Isolierung und Koloniezahlbestimmung mikrobieller Flora in der Brauereiindustrie und in anderen Fermentationsprozessen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ WL-Nähragar (dehydriert). Der Nährboden basiert auf jenem von Green und Gray1 und eignet sich für die Differenzierung zwischen Wildhefen und Bierhefen2.
WL-Nähragar wird zur Bestimmung der mikrobiellen Flora in Brau- und Fermentationsprozessen empfohlen.
Mit dem Nährboden wird bei einem pH von 5,5 eine zuverlässige Koloniezahlbestimmung in Fermentationsprozessen erzielt. Die Einstellung auf pH 6,5 erleichtert die Koloniezahlbestimmung von Back- und Brennereihefen.
Bei einer Endkonzentration von 4 mg/l kann dem Nährboden Cycloheximid (SR0222) hinzugefügt werden, um das Hefewachstum zu unterdrücken. Der Nährboden wird für die bakteriellen Kontaminanten von Hefekulturen selektiv.
Bei der mikrobiellen Koloniezahlbestimmung mit diesem Nährboden variieren die Inkubationszeit und Inkubationstemperatur je nach den Untersuchungsmaterial und den gesuchten Organismen. Für Untersuchungsmaterial aus Brauvorgängen werden Temperaturen von 25 °C und für Bäckerhefen 30 °C verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung WL-Nähragar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 6,7 l Medium
Nur für Laboranwendungen