Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yersinia-selektives Supplement
Artikelnummer. 11484179
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Artikelnummer. 11484179
Marke: Thermo Scientific™ SR0109E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Oxoid Yersinia-Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Yersinia enterocolitica verwendet.
Das Oxoid Yersinia-Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Yersinia enterocolitica verwendet.
  • Zum Hinzufügen zur Listeria-Selektiv-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0653B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Yersinia Selektiv-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezies Yersinia