Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Artikelnummer. 16391438
Change view
Click to view available options
Konzentration:
10/4 µg
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration unitSize
16391438 10/4 µg 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16391438 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CT1948B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestimmen Sie die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen manuell über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen Antibiotika-Testscheiben.
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim/Avibactam-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.Ceftazidim/Avibactam wird für die Behandlung von komplizierten Harnwegsinfektionen einschließlich Pyelonephritis bei Patienten ab 18 Jahren eingesetzt.In Kombination mit Metronidazol wird es auch für die Behandlung von komplizierten intraabdominellen Infektionen eingesetzt.
Bruchsichere und federgespannte Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnung und Indikatoren am Kassettenende erhöhen die Anwenderfreundlichkeit.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kassette ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Oxoid Ceftazidim/Avibactam-Scheiben für antimikrobiellen Empfindlichkeitstests sind in zwei Konzentrationen erhältlich und entsprechen somit den Empfehlungen von CLSI und EUCAST. Oxoid Scheiben werden gemäß den entsprechenden Qualitätsnormen wie BS EN ISO 9001:2008, ISO 13485: 2003 und FDA 21 CFR 820 gefertigt und unterliegen umfassenden Qualitätskontrollen für die Gewährleistung höchster Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Ceftazidim/Avibactam
Konzentration 10/4 µg
Beschreibung Oxoid Ceftazidim/Avibactam-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code CZA
Produkttyp Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette