Learn More
Oxolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10770540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10770540 5 g Glasflasche 5 Gramm
10564408 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770540 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14698-29-4 | C13H11NO5 | 261.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14698-29-4
Summenformel C13H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
MDL-Nummer MFCD00056775
InChI-Schlüssel KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxolinic acid, nidantin, dioxacin, emyrenil, prodoxal, prodoxol, ossian, gramurin, oksaren, oxolinic
PubChem CID 4628
ChEBI CHEBI:138856
IUPAC-Name 5-Ethyl-8-Oxo-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Chinolin-7-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxolinic acid
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,7044
Formelmasse 261.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /