Learn More
Oxophenylessigsäure (Benzoylameisensäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30051636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051636 25 mg 25 Milligramm
30049545 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0834.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxophenylessigsäure (Benzoylameisensäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylglyoxylic Acid
CAS 611-73-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenylglyoxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Oxophenylacetic Acid, Benzoylformic Acid, Glycopyrronium Bromide Impurity B, Glycopyrronium Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.131
Menge 25 mg
Formelmasse 150,032 g/mol