missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OXSM Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30228257 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30228257 20 μL 20 Mikroliter
30229947 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30228257

Marke: Novus Biologicals NBP33560920ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

OXSM Polyclonal antibody specifically detects OXSM in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OXSM
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias 3-ketoacyl-acyl carrier protein synthase, 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase, mitochondrial, 3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial, acyl-malonyl acyl carrier protein-condensing enzyme, beta-ketoacyl synthase, Beta-ketoacyl-ACP synthase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.41, FASN2D, FLJ20604, KASI, KS3-oxoacyl-acyl-carrier-protein synthase, type II mitochondrial beta-ketoacyl synthase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-459 of human OXSM (NP_060367.1).,, Sequence:, EYKSIPCSVAAYVPRGSDEGQFNEQNFVSKSDIKSMSSPTIMAIGAAELAMKDSGWHPQSEADQVATGVAIGMGMIPLEVVSETALNFQTKGYNKVSPFFVPKILVNMAAGQVSIRYKLKGPNHAVSTACTTGAHAVGDSFRFIAHGDADVMVAGGTDSCISPLSLAGFSRARALSTNSDPKLACRPFHPKRDGFVMGEGAAVLVLEEYEHAVQRRARIYAEVLGYGLSGDAGHITAPDPEGEGALRCMAAALKDAGVQPEEISYINAHATSTPLGDAAENKAIKHLFKDHAYALAVSSTKGATGHLLGAAGAVEAAFTTLACYYQKLPPTLNLDCSEPEFDLNYVPLKAQEWKTEKRFIGLTNSFGFGGTNATLCIAGL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54995
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.