Learn More
Oxybenzon Mikromol™
Artikelnummer. 17902536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902536 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902536 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1137.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxybenzon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxybenzone
CAS 131-57-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxybenzone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-methoxyphenol, 4-Methoxy-2-hydroxybenzophenone, ASL 24, Aduvex 24, Advastab 45, Anuvex, Benzophenone 3, Chimassorb 90, Cyasorb UV 9, Cyasorb UV 9 Light Absorber, Escalol 567, Eusolex 4360, Jeescreen Benzophenone 3, Kemisorb 11, MOB, NSC 7778, Neo Heliopan BB, Ongrostab HMB, Onzone, Oxybenzon, Oxybenzone, Seesorb 101, Spectra-Sorb UV 9, Sumisorb 110, Sunscreen UV 15, Syntase 62, Tinosorb B 3, UF 3, UV 9, Uvasorb MET/C, Uvinul 3040, Uvinul 9, Uvinul M 40, Uvistat 24, Viosorb 110
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
SMILES COc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
IUPAC-Name (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
Menge 250 mg
Formelmasse 228,0786 g/mol