Learn More
Oxydibenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049855 25 mg 25 Milligramm
17973006 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049855 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0461.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxydibenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Oxydibenzene
CAS 101-84-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxydibenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide, Propofol Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
Menge 25 mg
Formelmasse 170,0732 g/mol