Beschreibung
- Das N2-Anschluss-Set enthält einen Schlauch mit Kupplung und Klemme
- Zur Kontrolle der Sauerstoffkonzentration
- Erfordert eine aktive Mikroprozessorsteuerung
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,001 |
| Beschreibung | Einstellbereich 1 % bis 20 % O2 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ICO150MED |
| Typ | Zubehör, Sauerstoffregelung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrolle der Sauerstoffkonzentration über den N2-Einlass |
| Enthält | N2-Anschluss-Set |